Bario hidróxido 94+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR923866-1KG OR923866-250G OR923866-50G
APOSOR923866-1KGEA 185 EUR
APOSOR923866-1KG APOSOR923866-250G APOSOR923866-50G
Bario hidróxido 94+%
Hidróxido de bario
Formula: H₂BaO₂
MW: 171.34 g/mol
Pto. de fusión: 325
Densidad: 2.18
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003443
Núm. CAS: 17194-00-2
UN: 3262
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,01006