3-Ethoxypropionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923879-5G
APOSOR923879-5GEA 52.2 EUR
APOSOR923879-5G
3-Ethoxypropionic acid 95%
3-Ethoxypropionic acid
Formula: C₅H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058997
Núm. CAS: 4324-38-3