4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923882-1G OR923882-5G
APOSOR923882-1GEA 190 EUR
APOSOR923882-1G APOSOR923882-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol 96%
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol
Formula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462221
Núm. CAS: 402602-24-8