2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923913-25G
APOSOR923913-25GEA 63.8 EUR
APOSOR923913-25G
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine 95%
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191557
Núm. CAS: 88569-83-9