4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Nitroindole-3-carboxaldehyde
OR923916-1G OR923916-5G
APOSOR923916-1GEA 150 EUR
APOSOR923916-1G APOSOR923916-5G
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973979
Núm. CAS: 10553-11-4