trans-4-Nitrocinamaldehido 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Nitrocinnamaldehyde, (E)-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
OR923923-1G
APOSOR923923-1GEA 56.7 EUR
APOSOR923923-1G
trans-4-Nitrocinamaldehido 95%
trans-4-Nitrocinamaldehido
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007379
Núm. CAS: 49678-08-2