Methyl-1-naphthoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Naphthalenecarboxylic acid methyll ester, 1-Naphthoic acid methyll ester, Methyl 1-Naphthalenecarboxylate, Methyl 1-naphthoate
OR923930-25G
APOSOR923930-25GEA 128 EUR
APOSOR923930-25G
Methyl-1-naphthoate 95%
Methyl-1-naphthoate
Formula: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,2066 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094243
Núm. CAS: 2459-24-7