2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-2-Cyclobutylglycine, Boc-DL-2-Cyclobutyl-Gly-OH
OR923988-1G OR923988-500MG
APOSOR923988-1GEA 393 EUR
APOSOR923988-1G APOSOR923988-500MG
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid 97%
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264345
Núm. CAS: 811460-95-4