4-terc-Butilciclohexanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923989-100G OR923989-500G
APOSOR923989-100GEA 59.6 EUR
APOSOR923989-100G APOSOR923989-500G
4-terc-Butilciclohexanona 98%
4-terc-Butilciclohexanona
Formula: C₁₀H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001642
Núm. CAS: 98-53-3