Allyl ethyl carbonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Allyl Ethyl Carbonate, Carbonicacidallylethylester, Carbonic acid allyl ethyl ester, Carbonic acid Allyl Ethyl Ester
OR923998-10G OR923998-5G
APOSOR923998-10GEA 0 EUR
APOSOR923998-10G APOSOR923998-5G
Allyl ethyl carbonate 95%
Allyl ethyl carbonate
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049113
Núm. CAS: 1469-70-1