Alcohol bencílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR923999-10KG OR923999-1KG
APOSOR923999-10KGEA 466 EUR
APOSOR923999-10KG APOSOR923999-1KG
Alcohol bencílico
Alcohol bencílico
Formula: C₆H₅CH₂OH
Pto. Ebullición: 205 °C
Pto. de fusión: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004599
Núm. CAS: 100-51-6