Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924086-1G OR924086-5G
APOSOR924086-1GEA 0 EUR
APOSOR924086-1G APOSOR924086-5G
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203918
Núm. CAS: 35598-05-1