4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Alcohol de diacetona, Alcohol diacetónica
OR924093-100G OR924093-1KG OR924093-500G
APOSOR924093-100GEA 125 EUR
APOSOR924093-100G APOSOR924093-1KG APOSOR924093-500G
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona 95%
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Formula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 166
Pto. de fusión: -44
Pto. de inflamación: 58
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004471
Núm. CAS: 123-42-2
Índice Merck: 13,02983