(±)-Mandelonitrilo 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924106-1KG OR924106-500G OR924106-25G
APOSOR924106-1KGEA 0 EUR
APOSOR924106-1KG APOSOR924106-500G APOSOR924106-25G
(±)-Mandelonitrilo 90%
(±)-Mandelonitrilo
Formula: C₈H₇NO
Pto. Ebullición: 170 °C
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004487
Núm. CAS: 532-28-5