(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Methylpyridin-3-yl)methanamine
OR924116-1G OR924116-250MG
APOSOR924116-1GEA 362 EUR
APOSOR924116-1G APOSOR924116-250MG
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine 95%
(4-Methyl-3-pyridinyl)methanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213859
Núm. CAS: 1443-42-1