1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924140-1G
APOSOR924140-1GEA 69.6 EUR
APOSOR924140-1G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formula: C₅H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701708
Núm. CAS: 66121-72-0