sec-Butyl acetoacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetoacetic Acid sec-Butyl Ester
OR924151-25G OR924151-5G
APOSOR924151-25GEA 377 EUR
APOSOR924151-25G APOSOR924151-5G
sec-Butyl acetoacetate 95%
sec-Butyl acetoacetate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059392
Núm. CAS: 13562-76-0