4-(4-Chlorophenyl)morpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924168-1G OR924168-25G OR924168-5G
APOSOR924168-1GEA 0 EUR
APOSOR924168-1G APOSOR924168-25G APOSOR924168-5G
4-(4-Chlorophenyl)morpholine 95%
4-(4-Chlorophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038510
Núm. CAS: 70291-67-7