Isobutylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methylpropan-1-amine hydrochloride, 1-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
OR924170-25G OR924170-100G
APOSOR924170-25GEA 79.9 EUR
APOSOR924170-25G APOSOR924170-100G
Isobutylamine hydrochloride 98%
Isobutylamine hydrochloride
Formula: C₄H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060199
Núm. CAS: 5041-09-8