(S)-(-)-Citronelal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924212-25G
OR924212-5G
APOSOR924212-25GEA
393
EUR
APOSOR924212-25G
APOSOR924212-5G
(S)-(-)-Citronelal 95%
(S)-(-)-Citronelal
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 207 °C Densidad: 0,851 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075588 Núm. CAS: 5949-05-3 |