trans-4-Metoxicinamaldehido 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924215-100G OR924215-25G
APOSOR924215-100GEA 214 EUR
APOSOR924215-100G APOSOR924215-25G
trans-4-Metoxicinamaldehido 95%
trans-4-Metoxicinamaldehido
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017343
Núm. CAS: 24680-50-0