4-Isobutoxy-2-butanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924228-10G OR924228-1G OR924228-5G
APOSOR924228-10GEA 609 EUR
APOSOR924228-10G APOSOR924228-1G APOSOR924228-5G
4-Isobutoxy-2-butanone 95%
4-Isobutoxy-2-butanone
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059348
Núm. CAS: 31576-33-7