2,4-Dimethyl-1,3-dioxane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924236-10G OR924236-1G OR924236-5G
APOSOR924236-10GEA 0 EUR
APOSOR924236-10G APOSOR924236-1G APOSOR924236-5G
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane 95%
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane
Formula: C₆H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023821
Núm. CAS: 766-20-1