Ácido 3,4-dimetoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924272-100G OR924272-500G
APOSOR924272-100GEA 0 EUR
APOSOR924272-100G APOSOR924272-500G
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico 98%
Ácido 3,4-dimetoxibenzoico
Formula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002500
Núm. CAS: 93-07-2