4-Cloro-N-metilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924273-100G OR924273-25G
APOSOR924273-100GEA 317 EUR
APOSOR924273-100G APOSOR924273-25G
4-Cloro-N-metilanilina 98%
4-Cloro-N-metilanilina
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000614
Núm. CAS: 932-96-7