5-Bromoindazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9243-1G OR9243-25G OR9243-5G
APOSOR9243-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9243-1G APOSOR9243-25G APOSOR9243-5G
5-Bromoindazol 97%
5-Bromoindazol
Formula: C₇H₅BrN₂
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00839493
Núm. CAS: 53857-57-1