1-(2-Aminofenil)pirrol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
OR924329-5G
APOSOR924329-5GEA 62.5 EUR
APOSOR924329-5G
1-(2-Aminofenil)pirrol 95%
1-(2-Aminofenil)pirrol
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005344
Núm. CAS: 6025-60-1