3-Chlorobutyric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924352-10G OR924352-5G
APOSOR924352-10GEA 255 EUR
APOSOR924352-10G APOSOR924352-5G
3-Chlorobutyric acid 95%
3-Chlorobutyric acid
Formula: C₄H₇ClO₂
MW: 122.55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020496
Núm. CAS: 1951-12-8