β-Glicerofosfato de disodio hidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR924358-25G OR924358-100G OR924358-500G OR924358-250G
APOSOR924358-25GEA 132 EUR
APOSOR924358-25G APOSOR924358-100G APOSOR924358-500G APOSOR924358-250G
β-Glicerofosfato de disodio hidrato 98%
β-Glicerofosfato de disodio hidrato
Phosphate group donor.
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·H₂O
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149082
Núm. CAS: 154804-51-0