3,3-Dimetoxipropiononitrilo 93%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,3-Dimethoxypropanenitrile
OR924380-5G OR924380-1G OR924380-10G
APOSOR924380-5GEA 287 EUR
APOSOR924380-5G APOSOR924380-1G APOSOR924380-10G
3,3-Dimetoxipropiononitrilo 93%
3,3-Dimetoxipropiononitrilo
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044797
Núm. CAS: 57597-62-3