(1R)-Camphor oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924411-1G OR924411-5G
APOSOR924411-1GEA 0 EUR
APOSOR924411-1G APOSOR924411-5G
(1R)-Camphor oxime 95%
(1R)-Camphor oxime
Formula: C₁₀H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046298
Núm. CAS: 2792-42-9