3-Hydroxy-3-methylvaleric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid
OR924447-10G
OR924447-1G
OR924447-5G
APOSOR924447-10GEA
493
EUR
APOSOR924447-10G
APOSOR924447-1G
APOSOR924447-5G
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid 95%
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid
Formula:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059657 Núm. CAS: 150-96-9 |