1-Phenyl-1-butanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924460-25G OR924460-5G
APOSOR924460-25GEA 319 EUR
APOSOR924460-25G APOSOR924460-5G
1-Phenyl-1-butanol 95%
1-Phenyl-1-butanol
Formula: C₁₀H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066173
Núm. CAS: 614-14-2