4-(Methylthio)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924462-25G OR924462-5G
APOSOR924462-25GEA 169 EUR
APOSOR924462-25G APOSOR924462-5G
4-(Methylthio)benzonitrile 95%
4-(Methylthio)benzonitrile
Formula: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Pto. Ebullición: 272 °C
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010381
Núm. CAS: 21382-98-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III