2-Etoxi-2-metilbutano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,1-Dimethylpropyl ethyl ether, Ethyl tert-pentyl ether
OR924485-25G OR924485-5G
APOSOR924485-25GEA 273 EUR
APOSOR924485-25G APOSOR924485-5G
2-Etoxi-2-metilbutano 95%
2-Etoxi-2-metilbutano
Formula: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01727266
Núm. CAS: 919-94-8