N-Formyl-DL-phenylalanine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Formamido-3-phenylpropanoic acid
OR924498-25G
OR924498-5G
APOSOR924498-25GEA
192
EUR
APOSOR924498-25G
APOSOR924498-5G
N-Formyl-DL-phenylalanine 95%
N-Formyl-DL-phenylalanine
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃ MW: 193.20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063281 Núm. CAS: 4289-95-6 |