2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924511-5G
APOSOR924511-5GEA 163 EUR
APOSOR924511-5G
2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
2,2'-Bis(2-oxazoline)
Formula: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Pto. de fusión: 213 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059930
Núm. CAS: 36697-72-0