4-terc-Butilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(tert-Butyl)pyridine
OR924555-25G
APOSOR924555-25GEA 59.6 EUR
APOSOR924555-25G
4-terc-Butilpiridina 95%
4-terc-Butilpiridina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006435
Núm. CAS: 3978-81-2