4-Methyl-1-cyclohexanemethanol (cis- and trans- mixture) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Hydroxymethyl)-4-methylcyclohexane
OR924567-1G
APOSOR924567-1GEA 78.3 EUR
APOSOR924567-1G
4-Methyl-1-cyclohexanemethanol (cis- and trans- mixture) 98%
4-Methyl-1-cyclohexanemethanol (cis- and trans- mixture)
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152628
Núm. CAS: 34885-03-5