Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-(2-hydroxyethoxy)benzoate, 4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic Acid Methyl Ester
OR924639-1G
APOSOR924639-1GEA 78.3 EUR
APOSOR924639-1G
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate 95%
Methyl-4-(2-hydroxyethoxy)benzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075872
Núm. CAS: 3204-73-7