trans-4-Metilciclohexanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924640-25G OR924640-5G
APOSOR924640-25GEA 0 EUR
APOSOR924640-25G APOSOR924640-5G
trans-4-Metilciclohexanol 97%
trans-4-Metilciclohexanol
Formula: C₇H₁₄O
Número MDL: MFCD00064171
Núm. CAS: 7731-29-5