2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Cloruro cianurico, 2,4,6-Tricloro-s-triazina
OR924668-100G
APOSOR924668-100GEA 39.3 EUR
APOSOR924668-100G
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina 95%
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina
Formula: C₃Cl₃N₃
MW: 184,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006046
Núm. CAS: 108-77-0