Cloroacetato de isopropilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924675-100G OR924675-500G
APOSOR924675-100GEA 0 EUR
APOSOR924675-100G APOSOR924675-500G
Cloroacetato de isopropilo 95%
Cloroacetato de isopropilo
Formula: C₅H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040410
Núm. CAS: 105-48-6