5-Fenilhidantoína 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Phenylimidazolidine-2,4-dione
OR924678-5G
APOSOR924678-5GEA 197 EUR
APOSOR924678-5G
5-Fenilhidantoína 95%
5-Fenilhidantoína
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1720 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037881
Núm. CAS: 89-24-7