Acetato de o-tolilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924691-100G OR924691-25G OR924691-500G
APOSOR924691-100GEA 172 EUR
APOSOR924691-100G APOSOR924691-25G APOSOR924691-500G
Acetato de o-tolilo 98%
Acetato de o-tolilo
Formula: C₉H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053704
Núm. CAS: 533-18-6