4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Amino-4-methylcyclohexane
OR924724-1G OR924724-25G OR924724-5G
APOSOR924724-1GEA 29 EUR
APOSOR924724-1G APOSOR924724-25G APOSOR924724-5G
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
4-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113.20 g/mol
Pto. Ebullición: 148…154 °C
Densidad: 0.855 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001495
Núm. CAS: 6321-23-9
UN: 2734
ADR: 8+3 II