2',4',5'-Trimetilacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR924731-25G OR924731-5G
APOSOR924731-25GEA 328 EUR
APOSOR924731-25G APOSOR924731-5G
2',4',5'-Trimetilacetofenona 95%
2',4',5'-Trimetilacetofenona
Formula: C₁₁H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017244
Núm. CAS: 2040-07-5