Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Chloromethyl)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-(chloromethyl)benzoate
OR924738-25G
APOSOR924738-25GEA 163 EUR
APOSOR924738-25G
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate 95%
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04337336
Núm. CAS: 1201-90-7