Methyl-2-ethoxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-ethoxybenzoate
OR924750-25G
APOSOR924750-25GEA 55.1 EUR
APOSOR924750-25G
Methyl-2-ethoxybenzoate 95%
Methyl-2-ethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017261
Núm. CAS: 3686-55-3