1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydro-1-acetylquinoline
OR924756-100G OR924756-25G OR924756-5G
APOSOR924756-100GEA 647 EUR
APOSOR924756-100G APOSOR924756-25G APOSOR924756-5G
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01195305
Núm. CAS: 4169-19-1